Learn More
Polysorbate 20, multi-composé, N.F., J.T. Baker™
Code produit 15528264 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Tambour en acier
Conditionnement:
1 pièce
19L
1L
20mL
4L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15528264 20 mL Flacon en verre ambré à col étroit 20mL
10381435 200 mL Flacon en verre ambré à col étroit 1 pièce
15548264 1 L Flacon en verre ambré à col étroit 1L
15538264 4 L Flacon en verre ambré à col étroit 4L
15558264 19 L Tambour en acier 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15528264 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 411602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.01€
    221.59€ / 20mL
    Économisez 55.42€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Identifiants chimiques
CAS 9005-64-5
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD00165986
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 20
Quantité 20 mL
Point d’éclair 148,00 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.11kg
Nom IUPAC Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]
Qualité Multiofficinal / NF