Learn More
Polysorbate 20, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10491081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
250 ml
1 L
5 L
25 L
Type d’emballage:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
250mL
25L
5L
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage Conditionnement
10491081 1 L Bouteille en verre 1L
10700941 5 ml Bouteille en verre 5mL
10246910 250 ml Bouteille en verre 250mL
10503874 5 L Bouteille en plastique 5L
10698313 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10491081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 233360010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 9005-64-5 | C26H50O10
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-64-5
Formule moléculaire C26H50O10
Synonyme Monolaurate de polyoxyéthylène(20)sorbitan
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 20
Couleur Incolore à jaune
Densité 1,135 g/ml
Type d’emballage Bouteille en verre
Quantité 1 L
Solubilité Solubilité dans l’eau : 100 g/l Autres solubilités : Alcool isopropylique 100 g/l, xylène, insoluble dans l’huile minérale, 10 g/l de propylène glycol
Forme Liquide