Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polysorbate 20 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1,135 g/ml |
| Type d’emballage | Bouteille en plastique |
| Quantité | 5 L |
| Solubilité | Solubilité dans l’eau : 100 g/l Autres solubilités : Alcool isopropylique 100 g/l, xylène, insoluble dans l’huile minérale, 10 g/l de propylène glycol |
| Forme | Liquide |