Learn More
Polysorbate 20, végétal, multi-composé, N.F., J.T. Baker™
Code produit 15548304 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
1L
200mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15548304 1 L Flacon en verre ambré à col étroit 1L
15538304 200 mL Flacon en verre ambré à col étroit 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15548304 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 460006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19228.58€
    17286.81€ / 1L
    Économisez 1941.77€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-05-2027
Identifiants chimiques
CAS 9005-64-5
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD00165986
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 20, Vegetable
Quantité 1 L
Point d’éclair 148,00 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.08kg
Nom IUPAC Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]
Qualité Multiofficinal / NF