Learn More
Polysorbate 40
Code produit 10555291 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10555291 25 mL Flacon en verre 25mL
10409252 250 mL Flacon en verre 250mL
10778112 1 L Flacon en verre 1L
10559633 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10555291 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334140250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 9005-66-7 | (C₂H₄O)w(C₂H₄O)x(C₂H₄O)z(C₂H₄O)yC₂₂H₄₂O₆ | 522,68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-66-7
Formule moléculaire (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD00165345
Clé InChI DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
CID PubChem 92329579
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 40
Couleur Jaune
Forme physique Liquide visqueux ou pâte à 25°C
Densité 1.0500g/mL
Quantité 25 mL
Point d’éclair >200°C
Valeur hydroxyle 89 to 105mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de saponification 41 to 52mg KOH/g
Gravité spécifique 1.05
Viscosité ca.200 mPa.s (50°C)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil
Nom IUPAC Dodécanoate de 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyle
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement