Learn More
Polysorbate 60, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10711921 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10711921 1 L Flacon en verre 1L
10712111 250 mL Flacon en verre 250mL
10331084 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10711921 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278620010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9005-67-8 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6 | 522.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-67-8
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD01780110
Clé InChI DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 60
Couleur Jaune
Indice d’acide 2mg KOH/g max.
Forme physique Pâte à 25°C
Densité 1.0800g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair >150°C
Valeur hydroxyle 81 to 96mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de saponification 45 to 55mg KOH/g
Gravité spécifique 1.08
Viscosité 75-175 Pa.s (50°C)
Eau 3% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil