Learn More
Polysorbate 80, multi-composé, N.F., J.T. Baker™
Code produit 15469933 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Flacon en verre ambré à col étroit, avec septum
Tambour en acier
Conditionnement:
19L
1L
200mL
20mL
4L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15469933 20 mL Flacon en verre ambré à col étroit 20mL
10554683 200 mL Flacon en verre ambré à col étroit 200mL
15528894 1 L Flacon en verre ambré à col étroit 1L
12615457 1 L Flacon en verre ambré à col étroit, avec septum 1L
15362724 4 L Flacon en verre ambré à col étroit 4L
15538894 19 L Tambour en acier 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15469933 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 411702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.33€
    251.15€ / 20mL
    Économisez 86.18€
    25% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Identifiants chimiques
CAS 9005-65-6
Formule moléculaire (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Poids moléculaire (g/mol) 604.82
Numéro MDL MFCD00082107
Clé InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
Nom IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyl (9E)-octadec-9-énoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 80
pH 5.5
Quantité 20 mL
Point d’éclair 148,00 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.08kg
Qualité Multiofficinal / NF