Learn More
Polysorbate 80, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10246943 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10246943 10 L 10L
10389150 250 ml 250mL
10410911 1 L 1L
10048651 2,5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10246943 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278630100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Polysorbate 80, numéro CAS-9005-65-6, monooléate de polyoxyéthylène(20)sorbitan, 2,5 L, 2 mg KOH/g max., jaune à ambré, 1,0800 g/ml, 5 ppm max., > 110°C, 65 à 80 mg KOH/g, authentique, 15, 7703, MFCD00082107, flacon en verre, liquide visqueux à 25°C, en intérieur +20°C, 1,4710 à 1,4730, 45 à 55 mg KOH/g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-65-6
Synonyme Monooléate de polyoxyéthylène(20)sorbitan
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 80
Couleur Jaune à ambre
Contenu et stockage Intérieur +20°C
Densité 1,0800 g/ml
Type d’emballage Récipient en plastique
Quantité 10 L
Solubilité Solubilité dans l’eau : 100 g/l Autres solubilités : Alcool isopropylique de 100 g/l, xylène de 10 g/l, insoluble dans le propylène glycol et l’huile minérale
Forme Liquide visqueux à 25°C.