Learn More
Polysorbate 85, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10505871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10505871 250 mL Flacon en verre 250mL
10746432 25 mL Flacon en verre 25mL
10555481 1 L Flacon en verre 1L
11966941 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10505871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334152500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9005-70-3 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | NaN g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-70-3
Formule moléculaire (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD01779641
Clé InChI ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Synonyme Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 85
Couleur Incolore
Indice d’acide 2mg KOH/g max.
Forme physique Liquide
Densité 1.0200g/mL
Quantité 250 mL
Point d’éclair >200°C
Valeur hydroxyle 38 to 52mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4720
Indice de saponification 83 to 98mg KOH/g
Gravité spécifique 1.02
Viscosité 300 mPa.s (25°C)
Eau 3% Max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol