Learn More
Polysorbate 85, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10555481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10555481 1 L Flacon en verre 1L
10746432 25 mL Flacon en verre 25mL
10505871 250 mL Flacon en verre 250mL
11966941 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10555481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334150010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 9005-70-3 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | NaN g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-70-3
Formule moléculaire (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD01779641
Clé InChI ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Synonyme Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 85
Couleur Incolore
Indice d’acide 2mg KOH/g max.
Forme physique Liquide
Densité 1.0200g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair >200°C
Valeur hydroxyle 38 to 52mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4720
Indice de saponification 83 to 98mg KOH/g
Gravité spécifique 1.02
Viscosité 300 mPa.s (25°C)
Eau 3% Max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol