Learn More
Poulten & Graf GmbH Bouchons Polystop™ 3 pour flacon compte-gouttes
Code produit 10137761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
30 ml
50 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10137761 50 ml 10 pièces
12879778 30 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10137761 Fournisseur Poulten & Graf GmbH Code fournisseur L188/SAV/B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le bouchon Poulten & Graf GmbH Polystop™ 3 pour flacon compte-gouttes comprend une pipette en verre, une tétine en vinyle et un bouchon.
  • Comprend une pipette en verre robuste et non graduée
  • Comprend une tétine en vinyle durable
  • Comprend un bouchon en PP
Spécification
Matériau verre
Graduée Non
Volume (métrique) 50 ml
Type 3 bouchons pour flacons compte-gouttes
À utiliser avec (équipement) Flacons compte-gouttes