Description
Corning Les microplaques 1536 puits sont nos microplaques à la plus haute densité disponibles pour le criblage à haut débit. Les microplaques sont conformes aux normes en matière de dimensions et de faible encombrement. Ces microplaques sont proposées en PS noir et blanc solide, avec des fonds ronds ou plats, ainsi qu’en format avec fond noir transparent.
- Volume total du puits de 10 μL pour les microplaques à puits ronds et 12,8 μL pour microplaques à fond plat
- Volume de travail recommandé jusqu'à 8 μL
- Fond de puits arrondi pour réduire l'emprisonnement d'air et améliorer CV valeurs et facteur Z
- Fonds de puits surélevés pour une plus grande sensibilité
- Réservoir de débordement sur les quatre côtés afin de réduire la contamination de l’instrument
- Les couvercles sont disponibles séparément. Corning le couvercle (réf. 3098) est compatible avec ces microplaques.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 9,5 cmsup2/sup |
| Array | 32 x 48 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 1536 |
| Volume (métrique) de travail | Jusqu’à 8 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |