Learn More
Corning™ Microplaque à 384 puits en PS
GREENER_CHOICE
Code produit 10194083 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de puits:
Fond plat (puits en F)
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de puits unitSize
10194083 Fond plat (puits en F) 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10194083 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3990.00€
    3726.55€ / 50 pièces
    Économisez 263.45€
    6% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Produit adapté aux dosages par fluorescence et luminescence à l’aide de lecteurs de microplaques avec système de détection à partir du haut ou du bas
Produit adapté aux dosages par fluorescence et luminescence à l’aide de lecteurs de microplaques avec système de détection à partir du haut ou du bas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Surface de culture 0,03 cm2
Array 16 x 24
Couleur Noir
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 5 à 40 μl
Stérilité Stérile
Volume total (métrique) du puits 50 μl
Type de puits Fond plat (puits en F)
À utiliser avec (application) Pour dosages cellulaires par fluorescence pour 384 puits miniatures
Nb par paquet 50/boîte
Quantité 50/boîte