Learn More
Kartell™ Plateau calorimétrique pour 8 cellules
Code produit 10441551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10441551 15 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10441551 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0035700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00€
    18.58€ / 10 pièces
    Économisez 1.42€
    7% de réduction
En stock
Le plateau calorimétrique Kartell™ pour 8 cellules est fabriqué en polystyrène pour plus de durabilité et est idéalement adapté aux dosages calorimétriques.
  • Marquage CE, certification IVD
  • 95 mm de long et 57 mm de large
  • Pour le dosage colorimétrique
Spécification
Matériau Polystyrène
Forme Rectangulaire
Type Plateau
Longueur (métrique) 95 mm
Largeur (métrique) 57 mm
Hauteur (métrique) 2 mm
Diamètre (métrique) 15 mm