Learn More
Corning™ Applicateur pour adaptateur en PS
Code produit 10062521 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10062521 À l’unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10062521 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3320.00€
    3102.30€ / 1 pièces
    Économisez 217.70€
    6% de réduction
Expédition estimée: 20-01-2027
Applications : Nettoyage PCR ; Nettoyage des terminateurs de coloration ; Essais de séparation/filtration
Avec un volume de cuve de μ360 L, le corps de la plaque est en polystyrène blanc. K-Resin™ insérer. La membrane standard est constituée d'une membrane PVDF (fluorure de polyvinylidène) hydrophile de 0,2 m μà faible liaison aux protéines. Les disques de filtration individuels constituent une autre caractéristique. Ils sont encapsulés par un procédé de surmoulage spécial qui garantit l’intégrité de chaque puits et élimine la contamination croisée des liquides, tandis que les buses au design optimisé empêchent la contamination croisée du filtrat. La plaque présente les normes industrielles (SBS ) son encombrement est compatible avec la plupart des équipements d'automatisation, de manipulation de liquides et de détection. Applications principales : PCR* Nettoyage ; nettoyage du terminateur de coloration et essais de séparation/filtration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Membrane Polyfluorure de vinylidène hydrophile de 0,2 μm
Array 8 x 12
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Nettoyage PCR ; Nettoyage des terminateurs de coloration ; Essais de séparation/filtration
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume total (métrique) du puits 360 μl
À utiliser avec (application) Nettoyage PCR ; Nettoyage des terminateurs de coloration ; Essais de séparation/filtration
Quantité À l’unité