Learn More
Polystyrène, atactique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408620 50 g 50g
11498610 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11408620 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044416.18
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Utilisés comme plastiques, ils comprennent des emballages de protection, des récipients, des couvercles, des flacons, des plateaux, des gobelets et des couverts jetables.
Polystyrene, atactic is used as plastics, include protective packaging, containers, lids, bottles, trays, tumblers, and disposable cutlery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-53-6
Formule moléculaire (C8H8)n
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00084450
Clé InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
CID PubChem 7501
ChEBI CHEBI:27452
Nom IUPAC styrène
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Polystyrene
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 125,000 to 250,000
Forme physique Paillettes