Learn More
Kartell™ Récipients d’échantillons de matériel biologique en polystyrène
Code produit 10102381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
200 mL
Diamètre (métrique):
39 mm
66 mm
Hauteur (métrique):
65 mm
86 mm
Conditionnement:
400 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10102381 200 mL 66 mm 86 mm -
10355631 60 mL 39 mm 65 mm 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10102381 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0269600
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En polystyrène transparent pour une visibilité maximale. Kartell™ Les conteneurs pour échantillons biologiques en polystyrène sont disponibles avec des bouchons à vis de couleur en polyéthylène et en polypropylène.
  • Emballage individuel
  • Marquage CE, approuvé par l’IVD
Spécification
Type de produit Récipient pour échantillons biologiques
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Stérilité Aseptique
Capacité (métrique) 200 mL
Certifications/Conformité CE et IVD
Couleur de bouchon Rouge
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 66 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons urinaires et biologiques
Hauteur (métrique) 86 mm
Comprend Bouchon à vis en PP
Étiquette Oui
Quantité 200/paquet