Learn More
Greiner Bio-One Coupelles d’analyseur à fond conique en polystyrène
Code produit 15975311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
4 ml
À utiliser avec (équipement):
Analyseur Gemsaec
Analyseur Technicon
Conditionnement:
1000 pièces
5000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15975311 4 ml Analyseur Technicon 5000 pièces
15965311 1,5 ml Analyseur Technicon -
10660742 4 ml Analyseur Technicon 1000 pièces
10359141 0,5 ml Analyseur Gemsaec -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15975311 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 621171
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les coupelles d’analyseur à fond conique en polystyrène de 1,5 ml Greiner Bio-One Cell sont adaptées à une utilisation avec des systèmes analytiques tels que Technicon, Gemsaec, Centrificem, Hitachi, TOA et les analyseurs Coulter.
  • Matériau : PS
  • Fond conique
  • Avec jupe de support
  • Exclusivement destinés à un usage unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Analyseur Technicon
Forme Conique
Stérilité Non stérile
Couleur Clear
Matériau Polystyrene
Type de produit Analyzer Cup
Volume (métrique) 4 ml