Learn More
Kartell™ Tubes à essai à usage unique en PS
Code produit 11352904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
5 mL
10 mL
Longueur (métrique):
55 mm
75 mm
105 mm
Forme du fond:
Arrondi
Coagulomètre
Conique
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Forme du fond Conditionnement
11352904 3 mL 55 mm Coagulomètre 1000 pièces
11302904 10 mL 105 mm Conique 1000 pièces
11342904 5 mL 75 mm Arrondi 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11352904 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 8830800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00€
    21.36€ / 1000 pièces
    Économisez 1.64€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en PS pour une clarté exceptionnelle. Les tubes à essai à usage unique en PS Kartell™ sont économiques et résistants.
Fabrication en PS pour une clarté exceptionnelle.Les tubes à essai à usage unique en PS Kartell™ sont économiques et résistants.
  • L’usage unique élimine la contamination du transport ou de l’absorption
  • Excellent pour le travail délicat par lots ou la centrifugation à faible vitesse
  • Bouchons à code couleur disponibles séparément
Spécification
Certifications/Conformité CE, IVD
Couleur Transparent
Description 1300 x G
Capacité (métrique) 3 mL
Longueur (métrique) 55 mm
Matériau Polystyrène
Jetable Usage unique
Quantité 1000 paquet
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 11,5 mm
Type de produit Tube à essai
Forme du fond Coagulomètre