Learn More
BRAND™ Rack de vidange en polystyrène
Code produit 10508271 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
72
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
10508271 72 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10508271 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 95105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.67€
    262.50€ / 1 pièces
    Économisez 12.17€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grand bac d’égouttage intégré
  • Des chevilles peuvent être insérées si nécessaire
  • Les trous de cheville sont fermés à l’arrière - empêchant les fuites vers la paroi
  • Convient aux éprouvettes graduées en verre jusqu'à 250 mL et aux béchers jusqu'à 1000 mL
  • Fourni avec tubulure de vidange et accessoires pour montage mural
  • Comprend 72 chevilles
  • Diamètre de la cheville : 16 mm
  • Longueur de la cheville : 120 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polystyrène
Positions 72
Nbre de racks 72
Comprend Tubulure de vidange, 72 chevilles et accessoires pour montage mural
Hauteur (métrique) 630 mm
Largeur (métrique) 450 mm