Learn More
Brady™ Verrouillage électrique / pneumatique en polystyrène
Code produit 10411100 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10411100 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10411100 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 800126
En stock
Le dispositif de verrouillage électrique/pneumatique en polystyrène accepte une grande variété de fiches électriques jusqu'à 89 mm de diamètre et 127 mm de longueur, ainsi que des connecteurs mâles pour tuyaux d'air.
  • Les trous sont conçus pour s'adapter aux raccords pneumatiques mâles « rétrécis » généralement fixés aux tuyaux d'air comprimé.
  • Convient aux prises 110V, 220V NS 550V.
Spécification
Type de produit Verrouillage électrique / pneumatique
Alternate Part Number VERROUILLAGE DE PRISE ÉLECTRIQUE/PNEUMATIQUE DE GRANDE TAILLE
Couleur Rouge
Matériau PS
Description Grand verrouillage électrique / pneumatique
Diamètre (impériale) de la manille 0,28 in
Diamètre (métrique) de la manille 7 mm
Dimensions (P x L x H) 96.00 x 163.00 x 117.25 mm
Dimensions (L x l) 163,00 x 96,00 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
À utiliser avec (équipement) Généralement rattaché aux tuyaux d’air comprimé
Hauteur (impériale) 4,616 in
Hauteur (métrique) 96,00 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 6,417 in
Largeur (métrique) 163,00 mm