Learn More
Microsphère en latex de polystyrène, 0,50 microns, 2,5 % masse de dispersion dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mL
Conditionnement:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406515 15 mL 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15406515 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042714.4Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    492.65€ / 15mL
    Économisez 119.35€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polystyrene latex microsphere
CAS 9003-53-6
Forme physique Dispersion
Quantité 15 mL
Odeur Odorless
Formule moléculaire (C8H8)n
Granulométrie 0.50 Micron
Numéro MDL MFCD00084450
Synonyme ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,chloroform,carbon tetrachloride,and cyclohexane. Insoluble in acetone,butane,ethanol,ether,methanol,hexane,phenol,propanol and water.
Clé InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC ethenylbenzene
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
CID PubChem 7501
ChEBI CHEBI:27452
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.5 wt% dispersion in water