Learn More
Microsphère en latex de polystyrène, 1 microns, 10 % masse de dispersion dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polystyrene latex microsphere |
| Couleur | Blanc |
| CAS | 9003-53-6 |
| Forme physique | Dispersion |
| Quantité | 15 mL |
| Odeur | Odorless |
| Formule moléculaire | (C8H8)n |
| Granulométrie | 1 Micron |
| Numéro MDL | MFCD00084450 |
| Synonyme | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
| Afficher plus |