Learn More
Microsphère en latex de polystyrène, 4,5 microns, 2,5 % masse de dispersion dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Polystyrene latex microsphere |
| CAS | 9003-53-6 |
| Forme physique | Dispersion |
| Quantité | 5 mL |
| Odeur | Odorless |
| Formule moléculaire | (C8H8)n |
| Granulométrie | 4.5 Micron |
| Numéro MDL | MFCD00084450 |
| Synonyme | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
| Informations sur la solubilité | Soluble in benzene,chloroform,carbon tetrachloride,and cyclohexane. Insoluble in acetone,butane,ethanol,ether,methanol,hexane,phenol,propanol and water. |
| Show More |