Learn More
Microsphère en latex de polystyrène, 45,0 microns, 2,5 % masse de dispersion dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406525 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15406525 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042749.AA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polystyrene latex microsphere
CAS 9003-53-6
Forme physique Dispersion
Quantité 5 mL
Odeur Odorless
Formule moléculaire (C8H8)n
Granulométrie 45.0 Micron
Numéro MDL MFCD00084450
Synonyme ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Clé InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC ethenylbenzene
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
CID PubChem 7501
ChEBI CHEBI:27452
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.5 wt% dispersion in water