Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates™ pureGrade™
Code produit 10004804 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Fond transparent
Noir
Noir, Fond transparent
Transparent
Transparent, Fond transparent
Type de puits:
Bords incurvés, fond plat (puits en C)
Fond conique (puits en V)
Fond plat (puits en F)
Fond rond (puits en U)
Volume (métrique) des puits:
330 μl
350 μl
360 μl
Traitement de surface:
Non traité
pureGrade
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de puits Volume (métrique) des puits Traitement de surface Conditionnement
10004804 Transparent, Fond transparent Fond plat (puits en F) 350 μl Non traité 50 pièces
10246473 Transparent Fond rond (puits en U) 330 μl Non traité 100 pièces
10052063 Transparent Fond conique (puits en V) 360 μl Non traité 100 pièces
10143663 Transparent Fond plat (puits en F) 350 μl Non traité 100 pièces
10062063 Transparent Bords incurvés, fond plat (puits en C) 350 μl Non traité 100 pièces
10002213 Blanc Fond rond (puits en U) 330 μl Non traité -
10732694 Blanc Fond plat (puits en F) 350 μl Non traité 100 pièces
10448433 Noir Fond rond (puits en U) 330 μl Non traité 100 pièces
10742694 Noir Fond plat (puits en F) 350 μl Non traité 100 pièces
10337723 Blanc, Fond transparent Fond plat (puits en F) 330 μl Non traité 100 pièces
10347723 Noir, Fond transparent Fond plat (puits en F) 330 μl Non traité 100 pièces
15674007 Noir Fond plat (puits en F) 350 μl pureGrade 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10004804 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.76€
    707.55€ / 50 pièces
    Économisez 33.21€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en polystyrène avec une surface non traitée. BRANDassiettes™ pureGrade™ Les microplaques à 96 puits sont non cytotoxiques et exemptes d'endotoxines, de DNase, d'ADN et de RNase. Les microplaques non stériles à liaison moyenne sont adaptées aux dosages homogènes, au criblage et au stockage avec gaufrage alphanumérique gris sur des plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits.
  • Surface en polystyrène
  • Surfaces à fixation moyenne, non stériles
  • Plaque standard pour la plupart des applications
  • Gaufrage alphanumérique gris sur plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
  • Plaques en barrettes disponibles
  • Plaques standard disponibles en formes U, V, F, C
  • Fonds transparents disponibles en forme F
  • Disponible en transparent, blanc ou noir
  • Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
  • Convient aux dosages homogènes, au criblage et au stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Certifications/Conformité ANSI, SLAS
Format Étalon
Array 8 x 12
Type de liaison À liaison moyenne
Couleur Transparent, Fond transparent
Type de produit UV transparent
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 350 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Fond plat (puits en F)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Essais biologiques homogènes, analyses et stockage
Nb par paquet 50
Exempt de RNase Oui