Learn More
Socorex™ Réservoirs à fond rond multicanaux en polystyrène
Code produit 15580754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Canaux:
8
12
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Canaux Conditionnement
15580754 12 100 pièces
15560754 8 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15580754 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 330.12XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    113.09€ / 100 pièces
    Économisez 44.91€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Le format microplaque permet une utilisation avec des dispositifs de pipetage automatisés ou robotisés.
  • Structure en polystyrène
  • Chaque canal a un fond rond
  • Capacité totale de 48 ml
  • Excellente stabilité sur paillasse
  • Combinaison parfaite avec pipettes multicanaux
Spécification
Capacité (métrique) 48 ml
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Type Réservoir multicanaux
Canaux 12