Learn More
VITLAB™ Pipettes non stériles en polystyrène
Code produit 16503592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
16503592 1 ml 200 pièces
16523592 2 ml 200 pièces
16543592 5 ml 100 pièces
16563592 10 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16503592 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 160119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.78€
    78.00€ / 200 pièces
    Économisez 12.78€
    14% de réduction
En stock
Spécification
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Graduations 0,01 ml
Quantité 10/boîte
Couleur Transparent
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 272 mm
Type Pipette