Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS
Description
- Résistance à la chaleur jusqu’à 60°C
- Disponibles en versions ventilée et non ventilée
- Choisissez parmi les modèles spéciaux, les boîtes arrondies standard, les boîtes carrées et les boîtes de contact / les modèles OneWell Plate™
- Empilement aisé
- En PS transparent pour des analyses optimales par microscopie
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Nombre de puits | 2 |
| Quantité | 480/boîte |
| Évent | Oui |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 94 mm |