Learn More
Kartell SpA Tasse d’échantillon en polystyrène
Code produit 10234091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2.5 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10234091 2.5 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10234091 Fournisseur Kartell SpA Code fournisseur 0260200
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tasse d’échantillon en polystyrène d’une capacité de 2,5 mL
Coupe d’échantillon en polystyrène pour le système de test enzymun-test Boehringer ES 300™ et ES 600™ .
Spécification
Diamètre (métrique) extérieur 11 mm
Stérilité Non stérile
Quantité 500
Capacité (métrique) 2.5 mL
Type de produit Cupule d’échantillon
Matériau Polystyrène
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Boehringer ES 300™ and ES 600™ Enzymun-Test Systems
Hauteur (métrique) 40 mm
Sans latex oui
Capacité 2,5 mL approx.