Learn More
BRAND™ Boîtes pour lames en PS
Code produit 10212291 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de lame:
25
50
100
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de lame Conditionnement
10212291 50 1 pièce
10758721 25 1 pièce
10222291 100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10212291 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 475900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.32€
    29.05€ / 1 pièces
    Économisez 1.27€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Fabriquées en polystyrène. Protège les lames de microscope contre la casse.
  • Structure en polystyrène
  • Utilisable avec les lames pour microscope
  • Dimensions : 76 x 26 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Boîte de stockage pour lames
Capacité de lame 50
L’appareil peut contenir 50 lames
Longueur (métrique) 76 mm
Matériau Polystyrène
Forme Rectangulaires
Largeur (métrique) 26 mm