Learn More
Kartell™ Récipients d’échantillons en polystyrène
Code produit 10674042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 mL
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10674042 32 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10674042 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0259800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    140.91€ / 1000 pièces
    Économisez 112.09€
    44% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
En polystyrène transparent avec couvercle à clipser sécurisé en polyéthylène. Les récipients pour échantillons en polystyrène Kartell™ sont parfaits pour le stockage, le prélèvement et le transport des échantillons.
  • Structure en polystyrène transparent
  • Homologué CE-IVD
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Capacité (métrique) 32 mL
Certifications/Conformité CE et IVD
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à clipser
Diamètre (métrique) 48 mm
À utiliser avec (application) Parfaits pour le stockage, le prélèvement et le transport d’échantillons
Hauteur (métrique) 32 mm
Comprend Couvercle en polyéthylène
Quantité 1 000/paquet