Learn More
Greiner Bio-One Couvercles en PS standard pour microplaques
GREENER_CHOICE
Code produit 10389031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plate Compatibility:
Microplaque standard à 384 puits
Microplaque à 96 puits, non traitée pour culture tissulaire
Microplaques à profil bas grand format, microplaque LoBase petit volume 384 puits ou à 1 536 puits
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Format:
Haut profil
Profil bas
Profil très bas
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plate Compatibility Stérilité Format unitSize
10389031 Microplaque standard à 384 puits Non stérile Profil bas 200 pièces
10421611 Microplaque à 96 puits, non traitée pour culture tissulaire Non stérile Haut profil 100 pièces
10414625 Microplaques à profil bas grand format, microplaque LoBase petit volume 384 puits ou à 1 536 puits Stériles Profil très bas 100 pièces
10761211 Microplaque à 96 puits, non traitée pour culture tissulaire Stériles Haut profil 100 pièces
10292811 Microplaque standard à 384 puits Stériles Profil bas 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10389031 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 656190
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assure une protection contre la contamination et l’évaporation pendant le stockage des échantillons et la culture cellulaire. Les couvercles standard en PS Greiner BioOne™ sont disponibles dans une grande variété de formats pour répondre aux besoins
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Profil de couvercle élevé ; hauteur : 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Comprend Plaques à 96 puits de type cheminée
Anneaux de condensation Non
Nb par paquet 200
Format Profil bas
Type de produit Couvercle de plaque
Plate Compatibility Microplaque standard à 384 puits