Learn More
Greiner Bio-One Couvercles en PS standard pour microplaques
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Profil de couvercle élevé ; hauteur : 9 mm
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Non stérile |
| Comprend | Plaques à 96 puits de type cheminée |
| Anneaux de condensation | Non |
| Nb par paquet | 100 |
| Format | Haut profil |
| Type de produit | Couvercle de plaque |
| Plate Compatibility | Microplaque à 96 puits, non traitée pour culture tissulaire |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?