Learn More
Standard en polystyrène, M.W. 1,300, 1,06 Mw/Mn, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15461737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041922.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Étalon de poids moléculaire pour chromatographie par perméation sur gel (GPC)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polystyrene standard
Note relative au nom M.W. 1,300, Mw/Mn 1.06
CAS 9003-53-6
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Formule moléculaire (C8H8)n
Numéro MDL MFCD00084450
Synonyme ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Clé InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC ethenylbenzene
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
CID PubChem 7501
ChEBI CHEBI:27452