Learn More
Standard en polystyrène, M.W. 2,000,000, 1,30 Mw/Mn, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Polystyrene standard |
| Note relative au nom | M.W. 2,000,000, Mw/Mn 1.30 |
| CAS | 9003-53-6 |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 g |
| Odeur | Odorless |
| Formule moléculaire | (C8H8)n |
| Numéro MDL | MFCD00084450 |
| Synonyme | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
| Clé InChI | PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |