Learn More
VITLAB™ Pipettes stériles en polystyrène
Description
Les pipettes VITLAB™ sont mesurées individuellement et volumétriquement pendant la production. Elles sont fournies avec une marque d’étalonnage. Ces pipettes graduées présentent un volume nominal en bas et un débit complet uniquement pour le volume nominal. Elles sont jetables et prêtes à l’emploi pour les applications de laboratoire.
- Transparence et échelle imprimée pour une lecture facile des volumes partiels.
- Filtre en coton-laine.
- Pré-stérilisées et conditionnées individuellement.
- Polystyrène apyrogène.
- Légères et simples d’utilisation.
- Grande résistance à la rupture.
- Jetables et pratiques.
- Fabriquées selon la norme de pipette en verre.
- Classe B conformément à la norme DIN EN ISO 835.
- Identifiées par code-barres.
Spécification
Spécification
| Matériau | Polystyrène |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,20 mL |
| Quantité | 10/boîte |
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 25 ml |
| Type | Pipette |
| Jetable | Usage unique |