Learn More
Globe Scientific Tubes à essai en polystyrène avec bouchon à vis
Code produit 31922867 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
15 mL
20 mL
Longueur (métrique):
100 mm
120 mm
150 mm
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
31922867 10 mL 100 mm 1000 pièces
31922765 15 mL 120 mm 1000 pièces
31922552 20 mL 150 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31922867 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6150
Expédition estimée: 04-01-2027
Les tubes à essai à bouchon à vis polyvalents conviennent à une grande variété d’applications.
  • Conçu pour être étanche, permettant d’utiliser les tubes pour le stockage ou le transport
  • Les bouchons à vis sont en polyéthylène
  • Fond rond
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 10 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Polystyrène
Comprend Bouchon à vis attaché
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Non
Type de produit Tube à essai