Learn More
Kartell™ Cuves de spectrophotométrie
Code produit 10462511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2,5 ml
4,5 mL
Wavelength Range:
De 280 à 800 nm
De 340 à 800 nm
Type:
Cellule semi-micro
Cuvette
Macro cellule
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Wavelength Range Type Conditionnement
10462511 4,5 mL De 280 à 800 nm Macro cellule 100 pièces
10663852 1,5 ml De 280 à 800 nm Cellule semi-micro 100 pièces
10472511 2,5 ml De 280 à 800 nm Cellule semi-micro 100 pièces
10781791 2,5 ml De 340 à 800 nm Cellule semi-micro 100 pièces
10116390 4,5 mL De 340 à 800 nm Macro cellule 100 pièces
11388773 4,5 mL De 280 à 800 nm Cuvette 100 pièces
10368834 4,5 mL De 340 à 800 nm Cuvette 100 pièces
12553397 4,5 mL De 340 à 800 nm Cuvette 1000 pièces
10071091 1,5 ml De 340 à 800 nm Cellule semi-micro 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10462511 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0193900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.12€
    11.83€ / 100 pièces
    Économisez 13.29€
    52% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en PS optique ou PMMA de grade UV pour un trajet optique clair et net avec indication du sens du trajet optique. Les cuves de spectrophotométrie Kartell™ sont idéales pour les applications de spectrophotométrie.
  • Équipée de parois optiquement usinées (faces optiques) pour garantir une transparence optimale le long du champ spectral
    • Gamme polystrène : 340 nm à 800 nm
    • Plage UV : 280 à 800 nm
  • Longueur de trajet optique : 10 mm
  • Compatible avec la plupart des spectrophotomètres et photomètres sur le marché
  • Modification d’absorption : dans l’intervalle de ±1 %
  • Marquage CE, approuvé par l’IVD
Spécification
Type Macro cellule
Jetable Oui
Capacité (métrique) 4,5 mL
Matériau PS
Longueur (métrique) 12 mm
Certifications/Conformité CE-IVD
Quantité 100Pack
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 280 à 800 nm
Hauteur (métrique) 44,5 mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotométrie
Largeur (métrique) 12 mm
À utiliser avec (application) Pour la spectrophotométrie et la plupart des applications biologiques et biotechnologiques