Learn More
Brand™ Nacelles de pesée carrées en PS
Code produit 10449332 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 ml
100 mL
250 ml
Longueur (métrique):
45 mm
84 mm
140 mm
Largeur (métrique):
44 mm
84 mm
140 mm
Hauteur (métrique):
7 mm
21 mm
24 mm
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10449332 100 mL 84 mm 84 mm 24 mm 500 pièces
10375231 250 ml 140 mm 140 mm 21 mm 500 pièces
10739011 7 ml 45 mm 44 mm 7 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10449332 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 155542
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
En PS résistant aux chocs. Les nacelles de pesée de forme carrée en PS BRAND™ sont légères, plates et parfaitement adaptées à la pesée. Antistatiques. L’épaisseur des parois est d’environ 0,2 mm.
  • En PS résistant aux chocs.
  • Antistatiques.
  • Conception plate et légère.
  • Idéales pour la pesée.
  • Épaisseur des parois d’environ 0,2 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (application) Idéal pour la pesée
Épaisseur 0,2 mm
Dimensions (L x l x H) 84 x 84 mm ; 84 x 84 x 24 mm
Longueur (métrique) 84 mm
Largeur (métrique) 84 mm
Hauteur (métrique) 24 mm