Learn More
Polysucrose 400, MP Biomedicals™
Code produit 11463692 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463692 100 g 100g
11443692 10 g -
11453692 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463692 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215632880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.62€
    344.40€ / 100g
    Économisez 32.22€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 26873-85-8
Formule moléculaire C15H27ClO12
Poids moléculaire (g/mol) 434.819
Numéro MDL MFCD00081599
Clé InChI IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonyme ficol 400
CID PubChem 88330506
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)oxirane ; (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysucrose 400
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Poids de la formule ≈400,000