Learn More
Masterflex™ Débitmètres en polysulfone pour eau
Code produit 11759918 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de l’écoulement d’eau:
De 12 à 115 LPM
De 15 à 155 LPM
De 3 à 38 LPM
De 7,5 à 75 LPM
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de l’écoulement d’eau Conditionnement
11759918 De 7,5 à 75 LPM 1 pièce
11769918 De 12 à 115 LPM 1 pièce
11779918 De 15 à 155 LPM 1 pièce
11749918 De 3 à 38 LPM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11759918 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 3247201
Expédition estimée: 30-12-2026
Spécification
Type Débitmètre à section variable
Précision ± 3 % (pleine échelle)
Float Material Acier inoxydable (316)
Pression nominale 10,35 bar
Raccordements 1 po NPT (F)
À utiliser avec (application) Débitmètres en ligne standard, haute capacité ou ultra-pure
Hauteur (métrique) 370 mm
Température (métrique) 100°C
Vitesse de l’écoulement d’eau De 7,5 à 75 LPM