Learn More
Masterflex™ Débitmètres en polysulfone pour eau
Description
Débitmètre liquide fort débit
• Lecture directe enL/min d'eau
• Débit jusqu'à 500L/min eau
• Précision ±3% lecture
• Construction en polysulfone, bonne résistance chimique
• Débitmètre à lecture directe pour montage en ligne
• Construction en polysulfone résistant à la chaleur et aux attaques chimiques
• Tube débitmétrique en polysulfone
• Flotteur et guide en acier inox 316
• Joints Viton
• Débitmètre 3 à 155L/min
• Débitmètre liquide
• Lecture directe enL/min d'eau
• Débit jusqu'à 500L/min eau
• Précision ±3% lecture
• Construction en polysulfone, bonne résistance chimique
• Débitmètre à lecture directe pour montage en ligne
• Construction en polysulfone résistant à la chaleur et aux attaques chimiques
• Tube débitmétrique en polysulfone
• Flotteur et guide en acier inox 316
• Joints Viton
• Débitmètre 3 à 155L/min
• Débitmètre liquide
Spécification
Spécification
| Type | Débitmètre à section variable |
| Précision | ± 3 % (pleine échelle) |
| Float Material | Acier inoxydable (316) |
| Pression nominale | 10,35 bar |
| Raccordements | 1 po NPT (F) |
| À utiliser avec (application) | Débitmètres en ligne standard, haute capacité ou ultra-pure |
| Hauteur (métrique) | 370 mm |
| Température (métrique) | 100°C |
| Vitesse de l’écoulement d’eau | De 12 à 115 LPM |