Spezifikation
| Type | Débitmètre à section variable |
| Précision | ± 3 % (pleine échelle) |
| Float Material | Acier inoxydable (316) |
| Pression nominale | 10,35 bar |
| Raccordements | 1 po NPT (F) |
| À utiliser avec (application) | Débitmètres en ligne standard, haute capacité ou ultra-pure |
| Hauteur (métrique) | 370 mm |
| Température (métrique) | 100°C |
| Vitesse de l’écoulement d’eau | De 15 à 155 LPM |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?