Learn More
Cole-Parmer™ Capteur de pression Polysulfone PendoTECH™
Code produit 15227546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PSU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
15227546 PSU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15227546 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1940620
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
À utiliser avec (équipement) Idéal pour les applications telles que la filtration à flux tangentiel, la filtration à flux transversal, la filtration en profondeur, la surveillance des bioréacteurs et la chromatographie
Matériau PSU
Quantité 1Pack