Learn More
Résine de polysulfone, granulés, M.W. approx. 60000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10635812 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10635812 5 g Bouteille en verre 5g
10275610 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10635812 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 178910050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25135-51-7 | (C27H22O4S)n | NaN g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25135-51-7
Formule moléculaire (C27H22O4S)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00134387
Clé InChI ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16211415
SMILES CC(C)(C1=CC=C(O-*)C=C1)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C2=CC=C(-*)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysulfone resin
Couleur Ambré à beige
Note relative au nom approx. M.W. 60,000
Forme physique Granulés
Densité 1.2400g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Quantité 5 g
Nom IUPAC 4-[2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]phénol ; 4-(4-hydroxyphényl)sulfonylphénol
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Bouteille en verre
Indice de réfraction 1.633
Gravité spécifique 1.24