Learn More
Récipients d’échantillons en polystyrène
Code produit 15628925
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
Conditionnement:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15628925 30 mL 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15628925 Fournisseur Medline Scientific Code fournisseur 309222.O
Il en reste null
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 30 mL
Certifications/Conformité CE et IVD
Couleur de bouchon Blanc
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Couvercle
Diamètre (métrique) 25 mm
Hauteur (métrique) 90 mm
Comprend Couvercle
Nb par paquet 400/paquet