Learn More
Polytétrafluoroéthylène, 6-10 microns, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349678 50 g 50g
11329678 250 g 250g
11339678 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11349678 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044184.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Polytetrafluoroethylene, 6-10 micron is used in specially designed coating applications on coil for bakeware.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-84-0
Formule moléculaire (C2F4)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00084455
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polytetrafluoroethylene
Forme physique Poudre
Merck Index 14,7583
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in perfluoro kerosene.
Quantité 50 g
Granulométrie 6 to 10 Micron