Learn More
Cytiva Tube capillaire polyéthylène
À utiliser avec les applications de chromatographie
Marque: Cytiva 19-0041-01
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
1,1 mm | |
1,8 mm | |
1/boîte |
Polyéthylène | |
5000 mm |