Learn More
Fisherbrand™ Pompes à vide à membrane pour produits chimiques
Code produit 12991131 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12991131 PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12991131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.00€
    1619.80€ / 1 pièces
    Économisez 1540.20€
    48% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces pompes pour une large gamme d’applications de laboratoire. Les pompes à vide à membrane pour produits chimiques Fisherbrand™ sont idéales pour les applications impliquant des solvants agressifs et des vapeurs acides.
  • Résistance aux produits chimiques
  • Idéal pour une utilisation dans un évaporateur rotatif, un concentrateur sous vide et une étuve sous vide jusqu'à 2 mbar.
  • Pièces de rechange pour pompes à palettes et pompes à eau, en particulier dans les applications de vide primaire où des vapeurs corrosives sont présentes
  • Les têtes de pompe sont en PTFE et fibre de carbone renforcé pour gérer les vapeurs corrosives et agressives sans dommage
  • Les chambres de pompage sont hermétiquement séparées de l’espace des disques, assurant ainsi une durée de vie prolongée des pièces mécaniques
  • Les pompes utilisent des membranes en PTFE prises en sandwich entre deux supports résistants non mouillés et PEEK des vannes qui présentent une excellente résistance chimique et une durabilité extrêmement élevée par rapport aux vannes en élastomère.
  • La vanne de ballast à gaz permet de préserver les performances de la pompe lors de l’utilisation de vapeurs condensables
  • Embouts de tuyau pour 8 mm I. D. tubes
  • Pieds amortisseurs de vibrations
  • Surpression maximale ; 1 bar
  • Raccord de tuyau IN/EX : Embout de tuyau DNB
  • Puissance du moteur : 90 W
  • Type de protection (moteur) : IP54
Accessoires disponibles : 
  • Fisherbrand Régulateur de vide avec manomètre à cadran (700458-10)
  • Fisherbrand VCpro601, Boîtier de commande du vide, 1100 - 1 mbar (600100)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 2 mbar
Alimentation électrique Moteur 230 V, 50 / 60 Hz avec câbles d’alimentation Schuko et UK
Dimensions (L x l x H) 20 x 26 x 15 cm (7.8 x 10.2 x 5.9 po)
Matériau PTFE
Niveau sonore <44 dB(A) à 50 Hz
Poids (impériale) 22.7 lb
Poids (métrique) 10.3 kg
Type de pompe Pompe à vide à membrane
Déplacement d’air 33 l/min
Nbre de têtes de pompe 4
Applications Évaporateur rotatif
Nbre d’étapes 3
Pression maximale < 2 mbar